主要文件
SYNF150050
Synthware micro filter flask
capacity 50 mL, stopper size #3
别名:
Synthware F150050
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
物料
flat bottom flask
glass flask
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F150050
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)