主要文件
SYNA722440
Synthware metering flow control adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware A722440, flow control adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A722440
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Provides on/off control with the main valve. Allows delivery of preset volumes of gases or liquids to reactions using the needle valve.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)