主要文件
SYNA234250
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware A234250, rotary evaporator bump trap
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A234250
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)