主要文件
SLW1521/10D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 1000 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1521/10D
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
物料
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
接合处
joint ST/NS neck29/32
特点
with cap
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
1521/10D
SciLabware 1521/10D
SciLabware
瓶直径× 高度
111 mm × 214 mm , With stopper
容量
1000 mL
颈内径
29 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)