主要文件
SLW1350/06M
Pyrex® Roux culture flask, off-set neck
1200 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1350/06M
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.43
材料
Pyrex flask
neck (off-set)
無菌
non-sterile
特點
without cap
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
SciLabware 1350/06M
長度 × 寬度 × 高度
275 mm × 123 mm × 56 mm
容量
1200 mL
1200 mL
頸內徑
33 mm
有效容積
1200 mL
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Ideal for cell culture
  • Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
  • Withstands repeated autoclaving
  • Off-set neck
特點和優勢
• Ideal for cell culture• Manufactured from virtually chemically inert PYREX® glass for a contamination-free environment• Withstands repeated autoclave cycles• Off-set neck
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)