主要文件
SLW1134/12
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 1,000 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1134/12
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
bottom (Baffled)
接合处
Joints neck (43)
无菌性
non-sterile
特点
graduated: no
without cap
baffled
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
SciLabware 1134/12
高度
222 mm
主体外径
129 mm
容量
1,000 mL
颈内径
43 mm
配件
narrow neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
其他说明
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)