主要文件
SIK7909-10
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebisphosphonic acid
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O6P2
CAS号:
分子量:
266.12
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
solid
儲存期限
3 years under the recommended conditions
顏色
white
SMILES 字串
[P](=O)(O)(O)Cc1ccc(cc1)C[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H12O6P2/c9-15(10,11)5-7-1-2-8(4-3-7)6-16(12,13)14/h1-4H,5-6H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
InChI 密鑰
ZURHBENZJDSCRG-UHFFFAOYSA-N
應用
This molecule is used as a crosslinking agent.
法律資訊
Product of SiKEMIA
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)