化驗
≥95%
形狀
solid
儲存期限
3 years under the recommended conditions
顏色
white
SMILES 字串
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
應用
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces: Atom transfer radical polymerization (ATRP)
法律資訊
Product of SiKEMIA
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3