方案
≥95%
表单
solid
保质期
3 years under the recommended conditions
颜色
white
应用
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces.
法律信息
Product of SiKEMIA
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3