Merck
SIK2703-10
Sigma-Aldrich
Pyridine-2,4,6-tricarboxylic acid - H3TDC
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5NO6
CAS号:
分子量:
211.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥97%
InChI
1S/C8H5NO6/c10-6(11)3-1-4(7(12)13)9-5(2-3)8(14)15/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
CHGYKYXGIWNSCD-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Product of SiKEMIA
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3