Merck
S7408
Sigma-Aldrich
5-磺基水杨酸 二水合物
98%
别名:
2-羟基-5-磺基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
CAS号:
分子量:
254.21
Beilstein:
650741
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)