Merck
RNI00021
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12BNO5
分子量:
249.03
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
O=C(CN(C)CC(O1)=O)OB1C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(13,18-11(16)7-13)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
WUVDNEDXFYTLIX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)