Merck
Q50158
6Li2 碳酸锂
with trace metal testing, ≥95 atom % 6Li
别名:
碳酸锂-6Li2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
6Li2CO3
CAS号:
分子量:
72.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
同位素純度
≥95 atom % 6Li
mp
720 °C (lit.)
質量偏移
M-2
SMILES 字串
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
InChI 密鑰
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1