Merck
PH014117
Sigma-Aldrich
3-[3-(Propylamino)propoxy]phenol hydrochloride
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C12H20ClNO2
SMILES 字串
CCCNCCCOC1=CC=CC(O)=C1.Cl
InChI
1S/C12H19NO2.ClH/c1-2-7-13-8-4-9-15-12-6-3-5-11(14)10-12;/h3,5-6,10,13-14H,2,4,7-9H2,1H3;1H