Merck
PH010227
Sigma-Aldrich
(1,3-Dioxo-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)acetic acid
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H11NO4
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352106
SMILES 字串
O=C(N1CC(O)=O)C(CC=CC2)C2C1=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-8(13)5-11-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(11)15/h1-2,6-7H,3-5H2,(H,12,13)