Merck
PH009987
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-bromoanilino)acetate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H12BrNO2
CAS号:
SMILES 字串
BrC1=CC=C(NCC(OCC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12BrNO2/c1-2-14-10(13)7-12-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6,12H,2,7H2,1H3