Merck
PH009723
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrazine 1,4-dioxide
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H6N2O2
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352119
SMILES 字串
CC1=C[N+]([O-])=CC=[N+]1[O-]
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3