Merck
PH007111
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzaldehyde thiosemicarbazone
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H13N3O2S
CAS号:
MDL號碼:
SMILES 字串
COC1=C(OC)C=CC=C1/C=N/NC(N)=S
InChI
1S/C10H13N3O2S/c1-14-8-5-3-4-7(9(8)15-2)6-12-13-10(11)16/h3-6H,1-2H3,(H3,11,13,16)/b12-6+