Merck
PH006860
Sigma-Aldrich
2-Cyano-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H10N2O2
CAS号:
SMILES 字串
O=C(CC#N)NC(C=C1)=CC=C1OC
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-14-9-4-2-8(3-5-9)12-10(13)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)