Merck
PH005178
Sigma-Aldrich
N-(3-Chloro-4-methylphenyl)methanesulfonamide
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8H10ClNO2S
CAS号:
MDL號碼:
SMILES 字串
CS(NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H10ClNO2S/c1-6-3-4-7(5-8(6)9)10-13(2,11)12/h3-5,10H,1-2H3