Merck
PH005150
Sigma-Aldrich
Methyl 5-chloro-2-methoxynicotinate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8H8ClNO3
CAS号:
MDL號碼:
SMILES 字串
O=C(OC)C1=C(OC)N=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-12-7-6(8(11)13-2)3-5(9)4-10-7/h3-4H,1-2H3