Merck
PH003795
10,13-dimethyl-17-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,4,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolan]-11(2H)-one
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C25H36O5
CAS号:
分子量:
416.563
MDL號碼: