Merck
PH002485
Sigma-Aldrich
Bis[2-(diethylamino)ethyl] bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C21H38N2O4
CAS号:
MDL號碼:
SMILES 字串
O=C(OCCN(CC)CC)C1C(C(OCCN(CC)CC)=O)C2CCC1C2