Merck
PH002480
Sigma-Aldrich
S-(2-{[3-Oxo-3-(1,3-thiazol-2-ylamino)propyl]amino}ethyl) hydrogen thiosulfate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8H13N3O4S3
CAS号:
MDL號碼:
SMILES 字串
OS(SCCNCCC(NC1=NC=CS1)=O)(=O)=O
InChI
1S/C8H13N3O4S3/c12-7(11-8-10-4-5-16-8)1-2-9-3-6-17-18(13,14)15/h4-5,9H,1-3,6H2,(H,10,11,12)(H,13,14,15)
InChI 密鑰
IQVBFYUOUDQRES-UHFFFAOYSA-N