SMILES 字串
CC1=CC=CC(N(CC2)CCN2CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C1
InChI
1S/C21H28N2O2/c1-17-5-4-6-19(15-17)23-13-11-22(12-14-23)10-9-18-7-8-20(24-2)21(16-18)25-3/h4-8,15-16H,9-14H2,1-3H3
InChI 密鑰
LIUJZMKSXPPCOK-UHFFFAOYSA-N