Merck
PH001511
Sigma-Aldrich
N-[(E)-1,3-Benzodioxol-5-ylmethylidene]-2,2-diethoxyethanamine
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C14H19NO4
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
SMILES 字串
CCOC(OCC)C/N=C/C1=CC=C2C(OCO2)=C1