Merck
PH001195
Sigma-Aldrich
N-((2Z)-3-(2-Methoxyethyl)-5-nitro-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene)-2,2-dimethylpropanamide
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C11H17N3O4S
CAS号:
MDL號碼:
SMILES 字串
O=C(C(C)(C)C)/N=C1N(CCOC)C=C([N+]([O-])=O)S/1