Merck
PH001095
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylphenoxy)-3-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]-2-propanol
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C19H25NO2
MDL號碼:
SMILES 字串
CC1=CC=CC=C1OCC(O)CNC(C)CC2=CC=CC=C2