Merck
P23709
Sigma-Aldrich
1,3-苯二乙腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CH2CN)2
CAS号:
分子量:
156.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
bp
170 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CCc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C10H8N2/c11-6-4-9-2-1-3-10(8-9)5-7-12/h1-3,8H,4-5H2
InChI 密鑰
GRPFZJNUYXIVSL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup