Merck
OTV000723
Sigma-Aldrich
4-甲基联苯-2-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12O2
CAS号:
分子量:
212.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
表单
solid
SMILES字符串
O=C(O)C1=CC(C)=CC=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-7-8-12(13(9-10)14(15)16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,15,16)
InChI key
UUBWFNDPWDNPTE-UHFFFAOYSA-N
其他说明
请注意,Sigma-Aldrich将此产品作为一系列独特化学品的一部分提供给早期发现研究人员。Sigma-Aldrich不会收集该产品的分析数据。买方需承担确认产品标识和/或纯度的责任。所有销售均为最终销售。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)