Merck
O6000
Sigma-Aldrich
叔辛胺
95%
别名:
1,1,3,3-四甲基丁胺, 2-氨基-2,4,4-三甲基戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
CAS号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1732753
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
4.46 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 25 °C)
化驗
95%
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137-143 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)CC(C)(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
InChI 密鑰
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
91.4 °F - closed cup
閃點(°C)
33 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter