Merck
N9138
Sigma-Aldrich
1-(4-硝基苯磺酰基)-1H-1,2,4-三唑
别名:
1-对硝基苯磺酰基-1,2,4-三唑, 对 NBST
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N4O4S
CAS号:
分子量:
254.22
Beilstein:
619754
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
crystals
SMILES 字串
O=N(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cncn2
InChI
1S/C8H6N4O4S/c13-12(14)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)11-6-9-5-10-11/h1-6H
InChI 密鑰
HMNOLKQVFZCVIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于寡核苷酸合成的缩合试剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Itakura, K., et al.
Canadian Journal of Chemistry, 52, 3689-3689 (1974)