MT51350088
1 of 10
Supelco
62481
氯化锂 溶液
16398
电解液
56754
电解液 溶液
60137
氯化钾 溶液
Z341908
IKA® universal attachments for KS 130/260 basic and control shakers
B5020
缓冲液,认证标准品
42019
重铬酸钾
73594
乙酸铵
43492
钠离子标准液,用于离子色谱分析
PHR2008
别嘌醇相关化合物 D
liquid
Mettler-Toledo 51350088
6 x 30 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
3 - Flammable liquids
WGK 1
57.2 °F
14 °C