Merck
M78305
Sigma-Aldrich
2-吡啶乙酸甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO2
CAS号:
分子量:
151.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
103 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
ORAKNQSHWMHCEY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and