Merck
M5773
Sigma-Aldrich
顺-2-甲基-7-十八烯
~95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H38
CAS号:
分子量:
266.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
~95%
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(C)C
InChI
1S/C19H38/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h13-14,19H,4-12,15-18H2,1-3H3/b14-13-
InChI key
XDBKLFODBADBED-YPKPFQOOSA-N
生化/生理作用
信息素抑制剂。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)