Merck
M27603
Sigma-Aldrich
3-(甲氨基)丙腈
98%
别名:
N-甲基-β-丙基腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3NHCH2CH2CN
CAS号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1699160
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CNCCC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3
InChI 密鑰
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup