Merck
M15206
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-2-甲基苯并硒唑
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NOSe
CAS号:
分子量:
226.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.639 (lit.)
沸点
115-117 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc2[se]c(C)nc2c1
InChI
1S/C9H9NOSe/c1-6-10-8-5-7(11-2)3-4-9(8)12-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)