主要文件
L550001-HH
Sigma-Aldrich
Cap B1
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
别名:
Cap B
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
包装
pkg of 1 × 1.25 L (L550251-01)
杂质
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
相容性
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
制备说明
Acetonitrile / Pyridine 6/4 (v/v)
法律信息
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
62.6 °F
闪点(°C)
17 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)