Merck
K8750
Sigma-Aldrich
6-酮雌酮
≥98%
别名:
1,3,5(10)-雌甾三烯-3-醇-6,17-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20O3
CAS号:
分子量:
284.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CC(=O)c4cc(O)ccc24
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)