Merck
JRD0151
Sigma-Aldrich
3-(2-Fluorophenyl)isoxazole-5-carbaldehyde
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6FNO2
分子量:
191.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Fc1ccccc1-c2cc(C=O)on2
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-5-7(6-13)14-12-10/h1-6H
InChI 密鑰
XKEKTJAIKFOVIQ-UHFFFAOYSA-N