方案
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
表单
solid
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI key
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Atomic number of base material: 12 Magnesium
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
补充剂危害
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
69.8 °F
闪点(°C)
21 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges