Merck
H24402
Sigma-Aldrich
2-羟基环己酮二聚物
97%
别名:
β-羟环己酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[HOC6H9(=O)]2
CAS号:
分子量:
228.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
bp
83-86 °C/13 mmHg (lit.)
mp
100-107 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC12CCCCC1OC3(O)CCCCC3O2
InChI
1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9(11)15-12(14)8-4-2-6-10(12)16-11/h9-10,13-14H,1-8H2
InChI 密鑰
OLLWHBLCQGPTMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant involved in:
  • Synthesis of substrated for tin tetrachloride mediated fragmentation to produce ynones and ynoates
  • Tandem oxidation coupling reactions with diamines
  • Asymmetric allylic alkylation of enolates
  • Formate reduction of allylic carbonates for polypropionate systems
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges