主要文件
GF99863454
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
1000mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.065mm wall thickness, 0.61mm inside diameter, as drawn
别名:
AL017140
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 998-634-54
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)