主要文件
GF99183471
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 50 mm, natural
别名:
ME317938
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 991-834-71
長度
50 mm
直徑
38 mm
顏色
natural
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)