Merck
GF98671977
foil, thickness 0.025 mm, size 200 × 200 mm, purity 99.9%
别名:
MO000220
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141727
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 986-719-77
電阻係數
5.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
200 × 200 mm
厚度
0.025 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI 密鑰
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N