方案
99.9%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 967-527-40
电阻率
5.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
200 × 200 mm
厚度
0.020 mm
沸点
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg