主要文件
GF95305709
Quartz - fused
tube, outside diameter 7.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
别名:
SI617150
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101503
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 953-057-09
長度
200 mm
外徑
7.0 mm
壁厚
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)