主要文件
GF95244082
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 50mm disks, 0.1mm thickness, annealed
别名:
FE230220
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
annealed
foil (disks)
制造商/商品名称
Goodfellow 952-440-82
尺寸 × 厚度
50 mm × 0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)