Merck
GF93443283
tube, 100mm, outside diameter 10.0mm, inside diameter 8.4mm, wall thickness 0.8mm, as drawn, 99.9%
别名:
钽, Ta
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141741
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
方案
≥99.9%
表单
tubes
自燃温度
572 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 934-432-83
电阻率
13.5 μΩ-cm, 20°C
沸点
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)