Merck
GF93434317
tube, length 500 mm, outside diameter 1.6 mm, wall thickness 0.5 mm
别名:
TI007085
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ti
CAS号:
分子量:
47.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141746
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
自燃溫度
860 °F
製造商/商標名
Goodfellow 934-343-17
電阻係數
42.0 μΩ-cm, 20°C
長度
500 mm
外徑
1.6 mm
壁厚
0.5 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI 密鑰
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)